missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ku80/XRCC5 Antibody (XRCC5/7316), Novus Biologicals™

Code produit 18622105 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18622105 20 μg 20µg
18622504 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18622105 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32032820ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Ku80/XRCC5 Monoclonal antibody specifically detects Ku80/XRCC5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Ku80/XRCC5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone XRCC5/7316
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène 80kDa, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC85, CTCBF, EC 3.6.4.-, FLJ39089, G22P2, KARP1, KARP-1, KU80, Ku86 autoantigen related protein 1,86 kDa subunit of Ku antigen, Ku86DNA repair protein XRCC5, KUB2, NFIV, Thyroid-lupus autoantigen, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining)CTC box-binding factor 85 kDa subunit, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining; Ku autoantigen, 80kD), X-ray repair cross-complementing protein 5, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa300-500) of human Ku80/XRCC5 (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Non homologous end joining, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7520
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ, IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.