missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kv6.1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-99150IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kv6.1 Polyclonal antibody specifically detects Kv6.1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Kv6.1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 755 | |
| KCNG, KH2, kH2K13, KV6.1, MGC12878, potassium channel KH2, potassium channel Kv6.1, potassium voltage-gated channel subfamily G member 1, potassium voltage-gated channel, subfamily G, member 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv6.1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Kv6.1. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 3755 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu