Learn More
Kv9.3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18600076 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18600076 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600076 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305922F
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Kv9.3 Polyclonal specifically detects Kv9.3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kv9.3
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Espèces hôtes Rabbit
Identification génétique (Entrez) 3790
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus