Learn More
Acide L(+)-ascorbique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | L(+)-Ascorbic acid |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | 190.0°C to 192.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodimetry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 2.5 kg |
Beilstein | 18, IV, 3038 |