Learn More
L-Acide ascorbique, Fluka Honeywell™
Catalog Number 16605813
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
54670067
CHEBI:29073
2-(1,2-dihydroxyéthyl)-4,5-dihydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
54670067
CHEBI:29073
2-(1,2-dihydroxyéthyl)-4,5-dihydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Certifié pur, réactif ACS, pharmacopée ISO, Reag. Ph. Eur., 99,7 à 100,5 % (oxymétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Perte à la dessiccation Max. 0.1 %
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.7 - 100.5 %
Qualité Matières organiques de qualité ACS
Forme physique Crystals