Learn More
Filaggrin Antibody (FLG/1957R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Code produit 18611377 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611377 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611377 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308651APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1mL
    Économisez 100.96€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Filaggrin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone FLG/1957R
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2312
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus