missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Selectin/CD62L Antibody (1009120), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18519334 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18519334 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18519334 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB728MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

L-Selectin/CD62L Monoclonal antibody specifically detects L-Selectin/CD62L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène L-Selectin/CD62L
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 1009120
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM-1, LAM1LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human L-selectin/CD62L, Trp39-Asn232, Accession # P14151
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cardiovascular Biology, Glycobiology, Immunology, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6402
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.