missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L1CAM Antibody (2702C), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB7773PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| L1CAM | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2702C | |
| Flow Cytometry | |
| antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0 derived Human L1CAM, (Ile20Glu1120) and (Arg864Glu1120), Accession # CAA42508 | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific | |
| 3897 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu