Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Support-élévateur pour laboratoire Bochem™ avec technologie de ciseaux améliorée et tolérances réduites.
1220.00€ - 1495.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Hauteur (métrique) | de 90 à 470 mm |
Diamètre du filetage | M12 x 1,75 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Largeur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Largeur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10431341
|
Bochem™
11180 |
300 mm | 300 mm |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10711012
|
Bochem™
11190 |
900 mm | 900 mm |
1495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
- Bouton ergonomique, arrondi et convivial
- Ciseau en acier inox 18/10
- Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897
- Avec les modèles plus grands, l’utilisation d’un cliquet est recommandée, qui se raccorde avec une roue de réglage spéciale
- Le cliquet est inclus
- Charge de fonctionnement dynamique maximale : 15 kg
- Charge statique maximale : 60 kg
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
de 90 à 470 mm | |
M12 x 1,75 |