Learn More
Amyloid Precursor Protein (APP) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.
95.55€ - 645.00€
Spécification
Antigène Amyloid Precursor Protein (APP)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12663337
Afficher les documents
Epredia
RB-9023-P0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12633337
Afficher les documents
Epredia
RB-9023-P1
500 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12623337
Afficher les documents
Epredia
RB-9023-P
1 mL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12673337
Afficher les documents
Epredia
RB-9023-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Recognizes APP (b-APP770), MW 110kDa. Predicted to recognize Β-APP695 and Β-APP751. Amyloid precursor protein (APP) and APP-like proteins are transmembrane glycoproteins with a similar modular domain structure.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: N-terminal
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP
Molecular Weight: 110kDa
Positive Control: Brain
Cellular Localization: Cytoplasmic and extracellular
This antibody is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Spécification
Spécification
Amyloid Precursor Protein (APP)
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
IgG
Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP