Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Caldesmon, HMW, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Caldesmon, HMW Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.00€ - 442.00€
Spécification
Antigène Caldesmon, HMW Ab-1
Clone h-CALD
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12659186
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12679186
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12649186
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12669186
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12689186
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619196
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12629196
Afficher les documents
Epredia™
MS-1169-RQ
12 mL Ready-to-Use Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which differ in their eletrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120-150kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70-80kDa) is found in non-muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle.
Host Species: Mouse
Clone: h-CALD
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Crude human uterus extract
Molecular Weight: 150kDa (h-caldesmon)
Positive Control: Uterus
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
Caldesmon, HMW Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Crude human uterus extract
h-CALD
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology