Learn More
CD137 (4-1BB) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ CD137 (4-1BB) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
111.00€ - 668.10€
Spécification
Antigène CD137 Ab-1
Clone BBK-2
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Forme Concentrated
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12601817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-B1
500 μL Biotin 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
532.00€
495.87€ / 500µL
Économisez 36.13€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691807
Afficher les documents
Epredia
MS-621-B
1 mL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661817
Afficher les documents
Epredia
MS-621-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
4-1BB (also known as CD137) is an inducible receptor-like protein expressed on the cell surface of activated splenic T cells and thymocytes. It exists as both a monomer and a dimer on the surface of activated T cells. 4-1BB is structurally related to the members of NGFR/TNFR superfamily which are characterized by the presence of three-six patterns of a cysteine-rich motif in their extracellular domains. Other members of this family include low affinity NGFR, two receptors for TNF (TNFR-I & TNFR-II), CD30, CD40, OX40, Fas, and CD27. These molecules are involved in cell growth, survival, and death processes. The cytoplasmic domain of 4-1BB include two runs of acidic amino acids, a potential p56lck binding site, five consecutive glycines at the C-terminus, and four potential phosphorylation sites: one tyrosine, two threonine, and one serine.
Host Species: Mouse
Clone: BBK-2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Ectodomain
Immunogen: Ectodomain of human 4-1BB recombinant protein
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: Spleen, thymus or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD137 Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence
Concentrated
RUO
Human
IgG1 κ
BBK-2
Monoclonal
Mouse
Apoptosis
Ectodomain of human 4-1BB recombinant protein