Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD2 (LFA-2) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD2 (LFA-2) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
172.38€ - 627.64€
Spécification
| Antigène | CD2 (LFA-2) Ab-2 |
|---|---|
| Clone | AB75 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
12658856
|
Epredia™
MS-1074-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12678856
|
Epredia™
MS-1074-S1 |
500 μL | Concentrated |
474.00€ 444.12€ / 500µL Économisez 29.88€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12668856
|
Epredia™
MS-1074-S |
1 mL | Concentrated |
677.00€ 627.64€ / 1mL Économisez 49.36€ 7% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12648856
|
Epredia™
MS-1074-R7 |
7 mL | Prediluted |
452.00€ 424.58€ / 7mL Économisez 27.42€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD2, which is also known as E-rosette receptor, T11 and lymphocyte-function antigen-2 (LFA-2), is expressed on T cells, thymocytes, and subset of natural killer cells. Human CD2 functions as the receptor for sheep erythrocytes, human CD58 (LFA-3), and CD15s (Sialyl Lewis X). p56lck, p59fyn, CD3η and CD3ε are tyrosine-phosphorylated after CD2 stimulation. CD2 play a role in T cell activation, T- or NK-cell-mediated cytolysis, apoptosis in activated peripheral T cells, and regulation of T cell anergy.Host Species: Mouse
Clone: AB75
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant fragment encoding the external domain of the human CD2 protein
Molecular Weight: 45-58kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Spécification
| CD2 (LFA-2) Ab-2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| IVD | |
| Human | |
| IgG2a κ |
| AB75 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| T-Cell | |
| Recombinant fragment encoding the external domain of the human CD2 protein | |
| Primary |