Learn More
CD29 (Integrin β-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments with Epredia™ CD29 (Integrin β-1) Ab-1.
137.00€ - 404.94€
Spécification
Antigène CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Clone 4B7R
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12641707
Afficher les documents
Epredia
MS-596-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661707
Afficher les documents
Epredia
MS-596-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631707
Afficher les documents
Epredia
MS-596-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651707
Afficher les documents
Epredia
MS-596-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671707
Afficher les documents
Epredia
MS-596-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD29 (integrin Beta-1/gpIIa) is a cell adhesion molecule appearing on platelets, as the common Beta subunit of the very late activation antigen (VLA), and as a component of various protein complexes binding to extracellular matrix proteins. CD29 is expressed at the cell surface exclusively as part of a heterodimer, in association with one of at least nine different integrin alpha subunits (alpha1, alpha2, alpha3, alpha4, alpha5, alpha6, alpha7, alpha8, and alphav). With the exception of red blood cells and possible weak expression on granulocytes, CD29 is expressed on nearly all cell and tissue types.
Host Species: Mouse
Clone: 4B7R
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human melanoma V+B2 cell line
Molecular Weight: 110kDa (nonreducing) and 130 (reducing)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD29 (Integrin beta-1) Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Cell Adhesion
Human melanoma VplusB2 cell line
Primary
4B7R
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Pig
IgG2a κ