Learn More
CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker), Rabbit Polyclonal Antibody.
137.00€ - 728.00€
Spécification
Antigène CD31 (Endothelial Cell Marker)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12652787
Afficher les documents
Epredia
RB-10333-P0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12662787
Afficher les documents
Epredia
RB-10333-P1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
437.00€
400.61€ / 1 pièce
Économisez 36.39€
8% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12642787
Afficher les documents
Epredia
RB-10333-P
1 mL Concentrated
728.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682787
Afficher les documents
Epredia
RB-10333-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion. Antibody to CD31 is of value in the study of benign and malignant vascular tumors. Staining for CD31 has also been used to measure angiogenesis, which reportedly predicts tumor recurrence.
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein
Molecular Weight: 100 and 130 kDa
Positive Control: Tonsil, Placenta
Cellular Localization: Endothelial cells in blood vessel of tonsil
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD31 (Endothelial Cell Marker)
Polyclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein
Tonsil
Immunohistochemistry (Paraffin)