Learn More
CD43/T-Cell Marker Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry applications with Epredia™ CD43/T-Cell Marker Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
158.10€ - 282.00€
Spécification
Antigène CD43/T-Cell Marker Ab-1
Clone DF-T1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12679886
Afficher les documents
Epredia
MS-146-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12699886
Afficher les documents
Epredia
MS-146-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12609896
Afficher les documents
Epredia
MS-146-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12689886
Afficher les documents
Epredia
MS-146-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12639896
Afficher les documents
Epredia
MS-146-R7
7 mL Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD43 (leukosialin, sialophorin, or leukocyte sialoglycoprotein) is a cell surface glycoprotein which is expressed on all thymocytes and T-cells. CD43 is involved in activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes
Host Species: Mouse
Clone: DF-T1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Myeloblastic KG1 cells
Molecular Weight: 95/115/135 kDa (depending upon extent of glycosylation)
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD43/T-Cell Marker Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Myeloblastic KG1 cells
DF-T1
Monoclonal
Mouse
T-Cell