Learn More
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments with Epredia™ CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
110.16€ - 275.40€
Spécification
Antigène CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Clone UCHL-1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12689056
Afficher les documents
Epredia
MS-112-P0
100 μL Concentrated 100ug/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12609066
Afficher les documents
Epredia
MS-112-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619066
Afficher les documents
Epredia
MS-112-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12699056
Afficher les documents
Epredia
MS-112-P1
500 μL Concentrated 100ug/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
230.00€
210.09€ / 500µL
Économisez 19.91€
8% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12679056
Afficher les documents
Epredia
MS-112-P
1 mL Concentrated 100ug/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12649066
Afficher les documents
Epredia
MS-112-R7
7 mL Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12659066
Afficher les documents
Epredia
MS-112-RQ
12 mL Ready-to-Use Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD45RO (an isoform of leukocyte common antigen) is expressed on most thymocytes, monocytes, macrophages and granulocytes. It is not expressed on normal B lymphocytes. Intrathymic T cell maturation progresses from CD45RA-/CD45RO+ to CD45RA+/CD45RO-; while peripheral T cell maturation progresses from CD45RA+/CD45RO- to CD45RA-/CD45RO+.
Host Species: Mouse
Clone: UCHL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
UCHL-1
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis