Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
124.44€ - 427.87€
Spécification
Antigène CD68/Macrophage Marker Ab-3
Clone KP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12641317
Afficher les documents
Epredia
MS-397-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691317
Afficher les documents
Epredia
MS-397-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681317
Afficher les documents
Epredia
MS-397-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651317
Afficher les documents
Epredia
MS-397-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00€
337.86€ / 500µL
Économisez 22.14€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621317
Afficher les documents
Epredia
MS-397-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
456.00€
427.87€ / 1mL
Économisez 28.13€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601327
Afficher les documents
Epredia
MS-397-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
231.00€
213.12€ / 7mL
Économisez 17.88€
7% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611327
Afficher les documents
Epredia
MS-397-RQ
12 mL Supernatant Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
CD68/Macrophage Marker Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Subcellular fraction of human alveolar macrophages
KP1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic