Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Test for macrophages and monocytes with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
103.00€ - 462.09€
Spécification
Antigène CD68/Macrophage Marker Ab-4
Clone PG-M1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12630167
Afficher les documents
Epredia™
MS-1808-S0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640167
Afficher les documents
Epredia™
MS-1808-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
359.00€
336.22€ / 500µL
Économisez 22.78€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12610167
Afficher les documents
Epredia™
MS-1808-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
492.00€
462.09€ / 1mL
Économisez 29.91€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12600167
Afficher les documents
Epredia™
MS-1808-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
261.00€
243.29€ / 7mL
Économisez 17.71€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD68 glycoprotein is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: PG-M1
Isotype: IgG3/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Gaucher cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
CD68/Macrophage Marker Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG3 κ
PG-M1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Gaucher cells