Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
148.12€ - 429.76€
Spécification
Antigène CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3
Clone COL-1
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12691777
Afficher les documents
Epredia™
MS-613-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671777
Afficher les documents
Epredia™
MS-613-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681787
Afficher les documents
Epredia™
MS-613-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Host Species: Mouse
Clone: COL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Immunogen: Human colon carcinoma extract
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and luminal membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Oncogenesis
IgG2a κ
COL-1
Monoclonal
RUO
Human
Primary
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato