Learn More
Chromogranin A Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Chromogranin A Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
110.00€ - 377.00€
Spécification
Antigène Chromogranin A Ab-3
Clone LK2H10 + PHE5
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12641267
Afficher les documents
Epredia
MS-382-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661267
Afficher les documents
Epredia
MS-382-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671267
Afficher les documents
Epredia
MS-382-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651267
Afficher les documents
Epredia
MS-382-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631267
Afficher les documents
Epredia
MS-382-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601277
Afficher les documents
Epredia
MS-382-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Chromogranin A (a protein of 439-amino acid which is encoded on chromosome 14) is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms. Ab-3 cocktail is especially designed for sensitive detection of Chromogranin A in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Mouse
Clone: LK2H10 + PHE5
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human and Monkey. Others not known.
Immunogen: Human pheochromocytoma
Molecular Weight: 68-75 kDa
Positive Control: Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic in endocrine cells
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Chromogranin A Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Non-human Primate
IgG1
LK2H10 + PHE5
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Human pheochromocytoma