Learn More
Collagen VII Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and electron microscopy experiments.
137.00€ - 449.82€
Spécification
Antigène Collagen VII Ab-1
Clone LH7.2
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12681437
Afficher les documents
Epredia
MS-444-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691437
Afficher les documents
Epredia
MS-444-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
382.00€
357.61€ / 500µL
Économisez 24.39€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671437
Afficher les documents
Epredia
MS-444-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601447
Afficher les documents
Epredia
MS-444-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611447
Afficher les documents
Epredia
MS-444-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Host Species: Mouse
Clone: LH7.2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Marmoset, Monkey, Cow, Sheep, Goat, Pig and Guinea Pig.
Epitope: On nonhelical (noncollagenous) C-terminal region of collagen VII and is resistant to collagenase, trypsin, pronase, neuraminidase, chondroitinase and hyaluronidase. However, it is lost by digestion of collagen VII with pepsin.
Immunogen: Insoluble fractions of human neonatal foreskin epidermal cells
Molecular Weight: 250 kDa (intact) 150 kDa (digested)
Positive Control: Normal skin
Cellular Localization: Epidermal basement membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Acetone-fixed frozen only; fixation in methanol is not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Collagen VII Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Extracellular Matrix
Insoluble fractions of human neonatal foreskin epidermal cells
Primary
LH7.2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Goat, Guinea Pig, Human, Non-human Primate, Pig, Sheep
IgG2a κ