Learn More
Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
120.00€ - 306.00€
Spécification
Antigène Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3
Clone E29
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12662207
Afficher les documents
Epredia
MS-741-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12602217
Afficher les documents
Epredia
MS-741-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
225.00€
209.36€ / 0.50mL
Économisez 15.64€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12652207
Afficher les documents
Epredia
MS-741-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
314.00€
294.21€ / 1mL
Économisez 19.79€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12672207
Afficher les documents
Epredia
MS-741-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682207
Afficher les documents
Epredia
MS-741-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12622217
Afficher les documents
Epredia
MS-741-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
195.00€
181.96€ / 7mL
Économisez 13.04€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Epithelial membrane antigen (EMA), is a mucin-like glycoprotein. Antibody to EMA has been shown useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in the bone marrow or liver.
Host Species: Mouse
Clone: E29
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: RPAP
Immunogen: Delipidated extract of human milk fat globule membranes
Molecular Weight: 265-400 kDa
Positive Control: Breast or Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
E29
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Delipidated extract of human milk fat globule membranes