Learn More
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
133.62€ - 735.00€
Spécification
Antigène Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Clone W27
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12621547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641547
Afficher les documents
Epredia
MS-482-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
682.00€
633.33€ / 1mL
Économisez 48.67€
7% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621557
Afficher les documents
Epredia
MS-482-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Heat shock proteins (HSP's) or stress response proteins (SRP's) are synthesized in variety of environmental and pathophysiological stressful conditions. Many HSP's are involved in processes such as protein denaturation-renaturation, folding-unfolding, transport-translocation, activation-inactivation, and secretion. HSP70 is found to be associated with steroid receptors, actin, p53, polyoma T antigen, nucleotides, and other unknown proteins. Also, HSP70 has been shown to be involved in protective roles against thermal stress, cytotoxic drugs, and other damaging conditions.
Host Species: Mouse
Clone: W27
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Monkey and Cow. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HSP70 protein from HeLa cells
Molecular Weight: 73 kDa (constitutive), 72 kDa (inducible)
Positive Control: BT474 or HeLa cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Stress Response
HSP70 protein from HeLa cells
Primary
W27
Monoclonal
RUO
Bovine, Human, Non-human Primate
IgG2a