Learn More
Heat Shock Protein 90α/hsp90α (HSP86) Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation experiments.
144.84€ - 601.80€
Spécification
Antigène Heat Shock Protein 90alpha/hsp90alpha (HSP86) Ab-1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Formule Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Formule Prix Quantité et disponibilité  
12642837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-P0
100 μL Concentrated Purified with BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12652837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-P1
500 μL Concentrated Purified with BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12632837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-P1ABX
500 μL Concentrated Purified w/o BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12612837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-P
1 mL Concentrated Purified with BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12622837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-PABX
1 mL Concentrated Purified w/o BSA and Azide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12672837
Afficher les documents
Epredia
RB-119-R7
7 mL Prediluted Ready-to-use Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cells respond to heat and chemical stress by inducing the synthesis of a group of proteins referred to as heat shock proteins. HSP90 is present in cells at high levels in the cytoplasm and is composed of two separate gene products, HSP90α and HSP90Β.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: aa 2-12
Immunogen: A synthetic 11-mer peptide, corresponding to aa 2-12 (PEETQTQDQPM-Cys) from the N-terminus end of mouse heat shock protein 90α (hsp90α)
Molecular Weight: 86 kDa
Positive Control: LS174T cells, MAD109 cells or breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Heat Shock Protein 90alpha/hsp90alpha (HSP86) Ab-1
Polyclonal
Rabbit
Stress Response
A synthetic 11-mer peptide, corresponding to aa 2-12 (PEETQTQDQPM-Cys) from the N-terminus end of mouse heat shock protein 90alpha (hsp90alpha)
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
IgG
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates