Learn More
HER-3/c-erbB-3 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ HER-3/c-erbB-3 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56€ - 681.00€
Spécification
Antigène HER-3/c-erbB-3 Ab-4
Clone H3.90.6; same as Ab90
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Forme Concentrated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12660737
Afficher les documents
Epredia
MS-262-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12670737
Afficher les documents
Epredia
MS-262-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12336503
Afficher les documents
Epredia
MS-262-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690737
Afficher les documents
Epredia
MS-262-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12680737
Afficher les documents
Epredia
MS-262-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12600747
Afficher les documents
Epredia
MS-262-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12610747
Afficher les documents
Epredia
MS-262-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
c-erbB-3/HER-3 is the third member of the type I family of growth factor receptors. It binds to ligands in the heregulin family. c-erbB-3 is over-expressed in a variety of tumors including breast, stomach, pancreas, and colon. Heregulin & EGF stimulate tyrosine phosphorylation of c-erbB-3 to different extents.
Host Species: Mouse
Clone: H3.90.6; same as Ab90
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Extracellular fragment of recombinant human HER-3/c-erbB-3 oncoprotein
Molecular Weight: 185kDa
Positive Control: T47D cells
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
  • Effect on Heregulin (NDF) Binding (Noninhibitory)
  • Effect on Tumor Growth (Noninhibitory)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
HER-3/c-erbB-3 Ab-4
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Concentrated
RUO
Human
IgG2a
H3.90.6; same as Ab90
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Extracellular fragment of recombinant human c-erbB-3/HER-3 oncoprotein