Learn More
Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 698.70€
Spécification
Clone FP5A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Productos 6
Código de producto Marca Quantité Forme Concentration Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Forme Concentration Precio Cantidad y disponibilidad  
12660037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12650037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12620047
Ver documentos
Epredia
MS-1653-R7
7 mL Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) is responsible for iodide concentrating ability within thyroid follicular cells. It is a membrane bound glycoprotein with 13 membrane spanning domains and 14 extramembranous domains. It may represent an autoantigen in thyroid. Antibody to NIS showed strong immunostaining in Graves tissues, intermediate staining in papillary and follicular thyroid cancer, and no staining in Hurtle cell cancer or in nonthyroidal tissue.
Host Species: Mouse
Clone: FP5A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not tested.
Epitope: aa 625-643
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 625-643 of hNIS protein
Molecular Weight: 97kDa
Positive Control: Thyroid
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
FP5A
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
A synthetic peptide corresponding to aa625-643 of hNIS protein
Primary
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Votre commentaire a été soumis