Learn More
Laminin Receptor Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Immunofluorescence and Flow Cytometry, Epredia™ Laminin Receptor Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
115.26€ - 663.00€
Spécification
Antigène Laminin Receptor Ab-1
Clone MLuC5
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12660717
Afficher les documents
Epredia
MS-259-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12680717
Afficher les documents
Epredia
MS-259-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690717
Afficher les documents
Epredia
MS-259-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12670717
Afficher les documents
Epredia
MS-259-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12650717
Afficher les documents
Epredia
MS-259-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620727
Afficher les documents
Epredia
MS-259-R7
7 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Laminin, one of the major glycoproteins of basement membrane, displays multiple biological activities which are mediated through its interaction with specific cell membrane receptors. Overexpression of laminin receptor is reportedly an independent prognostic factor in breast cancer and correlates with the dissemination of the tumor cells in bone marrow. Laminin receptor appears to play an important role in tumor invasion and metastasis.
Host Species: Mouse
Clone: MLuC5
Isotype: IgM
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Small cell lung carcinoma N592 live cells
Molecular Weight: 67kDa
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane with some cytoplasmic Ab-1 partially inhibits the binding of soluble laminin.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Inhibits (partially) the binding of soluble laminin
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Laminin Receptor Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgM
MLuC5
Monoclonal
Mouse
Extracellular Matrix
Small cell lung carcinoma N592 live cells