Learn More
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
154.00€ - 627.00€
Spécification
Antigène MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1
Clone M2-7C10
Applications Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12681767
Afficher les documents
Epredia
MS-612-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691767
Afficher les documents
Epredia
MS-612-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
422.00€
395.32€ / 500µL
Économisez 26.68€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671767
Afficher les documents
Epredia
MS-612-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601777
Afficher les documents
Epredia
MS-612-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611777
Afficher les documents
Epredia
MS-612-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661777
Afficher les documents
Epredia
MS-612-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-Ais a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Host Species: Mouse
Clone: M2-7C10
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Horse. Does not react with mouse and rat. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant hMART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1
Immunoprecipitation
Unconjugated
RUO
Recombinant hMART-1 protein
M2-7C10
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
Videos
SDS