Learn More
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
123.42€ - 859.00€
Spécification
Antigène MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Clone MT 3.1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12661527
Afficher les documents
Epredia
MS-470-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681527
Afficher les documents
Epredia
MS-470-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
552.00€
514.62€ / 500µL
Économisez 37.38€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651527
Afficher les documents
Epredia
MS-470-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691527
Afficher les documents
Epredia
MS-470-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611537
Afficher les documents
Epredia
MS-470-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621537
Afficher les documents
Epredia
MS-470-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601537
Afficher les documents
Epredia
MS-470-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
832.00€
500µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671527
Afficher les documents
Epredia
MS-470-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
712.00€
657.17€ / 1mL
Économisez 54.83€
7% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651537
Afficher les documents
Epredia
MS-470-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cancer chemotherapeutic alkylating agents (e.g. BCNU,) act by inducing formation of lethal cross-links at the O-alkylguanine position in DNA. MGMT transfers alkyl adducts from the O-position of guanine in DNA (prior to cross-link formation) to a cysteine residue in its own sequence, thereby restoring DNA to its intact state. This transfer inactivates the MGMT enzyme and is irreversible; hence the level of MGMT in a cell is directly proportional to the level of DNA-damage it can tolerate. In normal tissues, MGMT acts as a suppressor of mutation and carcinogenesis. Tumors with high levels of MGMT are likely be drug-resistant.
Host Species: Mouse
Clone: MT 3.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Also reacts weakly with Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 8-221
Immunogen: Purified recombinant human MGMT protein
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Raji cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
MGMT (O-methylguanine-DNA methyltransferase) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Enzyme
Purified recombinant human MGMT protein
Primary
MT 3.1
Monoclonal
RUO
Hamster, Human, Mouse, Rat
IgG1