Learn More
Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75NGFR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75NGFR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58€ - 596.70€
Spécification
Antigène Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75superscriptNGFRsuperscript) Ab-1
Clone NGFR5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Forme Concentrated
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12601307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-B1
500 μL Biotin 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
582.00€
542.28€ / 500µL
Économisez 39.72€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12631307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
443.00€
415.80€ / 500µL
Économisez 27.20€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681307
Afficher les documents
Epredia
MS-394-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
NGF is important for the development, differentiation, and survival of variety of neuronal and non-neuronal cells. Its action is mediated by binding two distinct receptors, the high affinity p140 and low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR).
Host Species: Mouse
Clone: NGFR5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey (Cebus apella, Macaca fascicularis, mulatta, and nemestrina), Baboon (Papio anubis and Cynocephalus), Cat, Rabbit, Ferret. Does not react with mouse and rat.
Epitope: aa 1-160
Immunogen: NGFR from A875 melanoma cells
Molecular Weight: 75kDa
Positive Control: Melanoma
Cellular Localization: Cell surface and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Inhibits Binding of NGF to Melanoma Cells
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Neurotrophin Receptor/NGF-Receptor (p75superscriptNGFRsuperscript) Ab-1
Flow Cytometry
Concentrated
RUO
Feline, Ferret, Human, Non-human Primate, Rabbit
IgG2a κ
NGFR5
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
NGFR from A875 melanoma cells