Learn More
p300/CBP (CREB-Binding Protein) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p300/CBP (CREB-Binding Protein) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
177.48€ - 617.10€
Spécification
Antigène p300/CBP (CREB-Binding Protein) Ab-1
Clone NM11
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12631677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
12681677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
482.00€
453.00€ / 500µL
Économisez 29.00€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651677
Afficher les documents
Epredia
MS-586-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621687
Afficher les documents
Epredia
MS-586-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
p300 is a transcriptional adapter protein which is characterized by three cysteine- and histidine-rich regions and its C-terminus specifically binds the adenovirus E1A protein. p300, and p300-associated proteins, are components of TATA-binding protein (TBP) complexes. Protein kinase A mediated CREB phosphorylation results in the binding of CREB to a 265kDa nuclear protein designated CBP (for CREB-binding protein). CBP and p300 are homologous to each other.
Host Species: Mouse
Clone: NM11
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Mink, Mouse, and Rat. Others not known.
Epitope: aa 2071-2091
Immunogen: E1A affinity purified p300 protein
Molecular Weight: 300kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
p300/CBP (CREB-Binding Protein) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mouse
Transcription Regulation
E1A affinity purified p300 protein
Primary
NM11
Monoclonal
RUO
Human, Mink, Mouse, Non-human Primate, Rat
IgG2b κ