Learn More
p53 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 570.00€
Spécification
Antigène p53 Ab-5
Clone DO-7
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12650357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-B0
100 μL Biotin Concentrated 200 μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-B1
500 μL Biotin Concentrated 200 μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12610357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-B
1 mL Biotin Concentrated 200 μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200 μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1 mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12680357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1 mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12660357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200 μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
365.00€
342.24€ / 500µL
Économisez 22.76€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640357
Afficher les documents
Epredia
MS-186-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200 μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
532.00€
495.12€ / 1mL
Économisez 36.88€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620367
Afficher les documents
Epredia
MS-186-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630367
Afficher les documents
Epredia
MS-186-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
292.00€
272.95€ / 12mL
Économisez 19.05€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.
Host Species: Mouse
Clone: DO-7
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow. Others not known.
Epitope: aa 37-45
Immunogen: Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: SKBR-3 or MDA-231 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Spécification
Spécification
p53 Ab-5
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Primary
DO-7
Monoclonal
IVD
Recombinant human wild-type p53 protein expressed in E. coli