Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states with the Epredia™ Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 424.72€
Spécification
| Antigène | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4 |
|---|---|
| Clone | 8A9 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
12642197
|
Epredia™
MS-734-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12652197
|
Epredia™
MS-734-S1 |
500 μL | Concentrated |
331.00€ 309.17€ / 500µL Économisez 21.83€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12632197
|
Epredia™
MS-734-S |
1 mL | Concentrated |
452.00€ 424.72€ / 1mL Économisez 27.28€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
|
12622197
|
Epredia™
MS-734-R7 |
7 mL | Prediluted | ||||||
Description
Host Species: Mouse
Clone: 8A9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP)
Molecular Weight: 60-70kDa
Positive Control: Placenta or seminoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
| Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| IVD | |
| Human | |
| IgG2a κ |
| 8A9 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cancer and Tumor Biology | |
| Purified human Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) | |
| Primary |