Learn More
Progesterone Receptor Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody.
146.88€ - 627.30€
Spécification
Antigène Progesterone Receptor Ab-6
Clone hPRa 6
Applications Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12630497
Afficher les documents
Epredia
MS-196-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12660497
Afficher les documents
Epredia
MS-196-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
567.00€
521.79€ / 500µL
Économisez 45.21€
7% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620497
Afficher les documents
Epredia
MS-196-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640497
Afficher les documents
Epredia
MS-196-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12650497
Afficher les documents
Epredia
MS-196-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 6
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, and Chicken. Does not react with monkey. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Partially purified PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form)
Positive Control: T47D cells
Cellular Localization: Nuclear Ab-6 preferentially reacts with B-form of progesterone receptor.
Recommended for:
  • Western Blotting (Not optimum)
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Progesterone Receptor Ab-6
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Partially purified PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Primary
hPRa 6
Monoclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Chicken, Human, Rabbit
IgG2b