Learn More
S100 Protein Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ S100 Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody..
111.18€ - 534.00€
Spécification
Antigène S100 Protein Ab-1
Clone 4C4.9
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12640857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12650857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12670857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12600867
Afficher les documents
Epredia
MS-296-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12680857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
262.00€
244.93€ / 500µL
Économisez 17.07€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12660857
Afficher les documents
Epredia
MS-296-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
368.00€
344.50€ / 1mL
Économisez 23.50€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630867
Afficher les documents
Epredia
MS-296-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640867
Afficher les documents
Epredia
MS-296-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
292.00€
272.95€ / 12mL
Économisez 19.05€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.
Host Species: Mouse
Clone: 4C4.9
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified bovine brain S100 protein
Molecular Weight: ∽22kDa (nonreduced); ∽11kDa (reduced)
Positive Control: Melanoma or Schwannoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
S100 Protein Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Mouse
Neuroscience
Primary
4C4.9
Monoclonal
IVD
Purified bovine brain S100 protein