Learn More
sm (Smith Antigen) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ sm (Smith Antigen) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58€ - 596.70€
Spécification
Antigène sm (Smith Antigen) Ab-1
Clone Y12
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12661457
Afficher les documents
Epredia
MS-450-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651457
Afficher les documents
Epredia
MS-450-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681457
Afficher les documents
Epredia
MS-450-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611467
Afficher les documents
Epredia
MS-450-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601467
Afficher les documents
Epredia
MS-450-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691457
Afficher les documents
Epredia
MS-450-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
465.00€
411.91€ / 500µL
Économisez 53.09€
11% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671457
Afficher les documents
Epredia
MS-450-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651467
Afficher les documents
Epredia
MS-450-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The sm (Smith) is an autoantigen on a series of particles composed of RNA and protein. Unlike RNP, the sm antigen is resistant to RNase, but partially sensitive to trypsin. It is involved in the pathogenesis of Systemic lupus erythematosus (SLE). Antibodies to sm are found in 20-30% of patients with SLE.
Host Species: Mouse
Clone: Y12
Isotype: IgG3/κ
Species Reactivity: Human, Pig, Rabbit, Rat and Drosophila. Others not known.
Epitope: Not determined
Molecular Weight: ∽25kDa (predominant)
Positive Control: Ls174T cells, Tonsil
Cellular Localization: Nuclear Ab-1 recognizes cross-reactive epitopes on the B'/B and D polypeptides of Sm. Ab-1 precipitates the small nuclear RNAs U1, U2, U4, U5, and U6 providing direct evidence that the Sm antigen resides on all these RNA-protein complexes.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Affinity Purification
  • Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifications
Specifications
sm (Smith Antigen) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
DNA Repair
IgG3 κ
Y12
Monoclonal
RUO
Drosophila, Human, Pig, Rabbit, Rat
Primary
Videos
SDS