Learn More
Transglutaminase II Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Transglutaminase II Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56€ - 770.10€
Spécification
Antigène Transglutaminase II Ab-1
Clone CUB 7402
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12620597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12610597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12650597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12670597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12660597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
441.00€
414.17€ / 500µL
Économisez 26.83€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640597
Afficher les documents
Epredia
MS-224-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
747.00€
695.03€ / 1mL
Économisez 51.97€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620607
Afficher les documents
Epredia
MS-224-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Transglutaminase II catalyzes calcium-dependent post-translational modification of proteins by formation of an isopeptide bond within or between polypeptide chains. It is also known as TGC, tTG, type II-, Gh, cytosolic-, liver-, endothelial-, erythrocyte-, cellular-transglutaminase. Different tissues and cell types express varying amounts of tissue transglutaminase with a markedly hugh expression in rheumatoid lesions. It is implicated in programmed cell death, signal transduction, drug-resistance, cell growth, endocytosis, insulin secretion, cell adhesion, cataract formation, and wound healing.
Host Species: Mouse
Clone: CUB 7402
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Dog, Rabbit and Guinea Pig. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: aa 447-478
Immunogen: Purified guinea pig liver TGase II
Molecular Weight: 77-85kDa
Positive Control: HUVEC cells, Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasm, membrane and extracellular matrix Ab-1 inhibits the TGase II activity.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Affinity Purification
  • Biological Blockade
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Transglutaminase II Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Neuroscience
Purified guinea pig liver TGase II
Primary
CUB 7402
Monoclonal
RUO
Canine, Guinea Pig, Human, Rabbit
IgG2a κ