Learn More
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
138.72€ - 654.55€
Spécification
Antigène TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1
Clone 8G7G3/1
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Prix Quantité et disponibilité  
12525939
Afficher les documents
Epredia
MS-699-B0
100 μL Biotin Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12612067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-B1
500 μL Biotin Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12642067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12652067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12602067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-P
1 mL Unconjugated Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
867.00€
654.55€ / 1mL
Économisez 212.45€
24% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-R7
7 mL Unconjugated Prediluted N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
12545939
Afficher les documents
Epredia
MS-699-P0
100 μL Unconjugated Purified Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13221223
Afficher les documents
Epredia
MS-699-P1
500 μL Unconjugated Purified
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
455.00€
426.61€ / 500µL
Économisez 28.39€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12692067
Afficher les documents
Epredia
MS-699-RQ
12 mL Unconjugated Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
397.00€
372.30€ / 12mL
Économisez 24.70€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TTF-1(Thyroid transcription factor-1) is a member of the NKx2 family of homeodomain transcription factors. It is expressed in epithelial cells of the thyroid gland and the lung. Nuclei from liver, stomach, pancreas, small intestine, colon, kidney, breast, skin, testes, pituitary, prostate, and adrenal glands are unreactive. TTF-1 is detected in primary lung adenocarcinomas and small cell carcinomas and is absent in colon and breast carcinomas. Staining with TTF-1 antibody is useful for distinguishing between tumors of lung and non-lung origin.
Host Species: Mouse
Clone: 8G7G3/1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Shows a broad species reactivity.
Epitope: Not determined
Immunogen: Rat TTF-1 recombinant protein
Molecular Weight: 40kDa
Positive Control: MAD109 cells, normal thyroid or lung
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Spécification
Spécification
TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mouse
Transcription Regulation
Primary
8G7G3/1
Monoclonal
IVD
Rat TTF-1 recombinant protein