Learn More
Vimentin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Vimentin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
104.00€ - 1515.00€
Spécification
| Antigène | Vimentin Ab-2 |
|---|---|
| Clone | V9 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Code produit | Marque | Quantité | Conjugué | Forme | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Conjugué | Forme | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
|
12679506
|
Epredia
MS-129-B0 |
100 μL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12689506
|
Epredia
MS-129-B1 |
500 μL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL |
432.00€ 399.21€ / 500µL Économisez 32.79€ 7% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
|
12669506
|
Epredia
MS-129-B |
1 mL | Biotin | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12609516
|
Epredia
MS-129-P0 |
100 μL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL | ||||
|
12629516
|
Epredia
MS-129-P1ABX |
100 μL | Unconjugated | Concentrated | 1mg/mL | ||||
|
12639516
|
Epredia
MS-129-PABX |
200 μL | Unconjugated | Concentrated | 1mg/mL | ||||
|
12619516
|
Epredia
MS-129-P1 |
500 μL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL |
323.00€ 297.87€ / 500µL Économisez 25.13€ 7% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
|
12699506
|
Epredia
MS-129-P |
1 mL | Unconjugated | Concentrated | 200μg/mL |
415.00€ 388.39€ / 1mL Économisez 26.61€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
|
12669516
|
Epredia
MS-129-R7 |
7 mL | Unconjugated | Prediluted | Prediluted | ||||
|
12679516
|
Epredia
MS-129-RQ |
12 mL | Unconjugated | Ready-to-Use | Prediluted |
292.00€ 272.95€ / 12mL Économisez 19.05€ 6% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells and is therefore of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: V9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Rat, Horse, Chicken, Cow, Cat, Dog, Human and Pig. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified vimentin from pig eye lens
Molecular Weight: 57-60kDa
Positive Control: Sarcomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
| Vimentin Ab-2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Mouse | |
| Cytoskeletal Protein | |
| Primary |
| V9 | |
| Monoclonal | |
| IVD | |
| Purified vimentin from pig eye lens |