Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
Marque: Labconco™ 7546000
49.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
- Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
- Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Spécification
Adaptateur pour flacon | |
Verre borosilicaté | |
Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs | |
0,5 à 0,75 in | |
0,75 in | |
3.25 in. | |
0,5 lb |
40, 80 ml | |
Courbure de 45deg; | |
Flacon Fast freeze™ | |
de 1,27 à 1,9 cm | |
1.905 cm | |
8.26 cm | |
0,2 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™ > Verre ; coude de 45° ; 0,5 à 0,75 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu