Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
Marque:  Labconco™ 7545600
30.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11300710
  • 33.85€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
  • Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
  • Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Spécification
Spécification
Adaptateur pour flacon
Verre borosilicaté
Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
0,5 in
0.5 in.
4.0 in.
0,5 lb
40, 80 ml
Courbure de 45deg;
Flacon Fast freeze™
1,27 cm
1.27 cm
10.16 cm
0,2 kg
Nom du produit
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™ > Verre ; coudé à 45° ; 0,5 po