Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™ avec joints de réduction 19/38 standard
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Marque: Labconco™ 7550900
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Description
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace. Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Spécification
3,55 in | |
5,7 in | |
Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone | |
3 lb | |
1,4 kg |
750 ml | |
14,5 cm | |
19/38 | |
90,2 mm |