Learn More
Labconco™ Kits d’aération pour soupape de dépressurisation de boîtes à gants Precise™
Accessoires pour boîtes à gants Precise
Marque:  Labconco™ 5242700
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17265176
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les kits d’aération de dépressurisation fournissent les composants nécessaires à l’échappement de la vanne de dépressurisation pendant la surpression. Exige la vanne de dépressurisation 5230600 (incluse avec les boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise) et les conduits extérieurs. Inclut une connexion de cartouche d’extraction de 3,9 po x 3,8 po (dia. ext. x dia. int.), un joint, deux coudes, quatre pinces et une longue tubulure de 13 po. Le conduit pour ventilation externe n’est pas inclus.
Spécification
Spécification
Boîte à gants Precise™ Basic™
5 lb
2,3 kg
Kit d’aération de la vanne de dépressurisation