Learn More
Labconco™ Systèmes de répartition filtrés XPert™ sans moniteur de débit d’air
Conserve les poudres et particules contenues pendant les procédures en utilisant les systèmes de répartition filtrés Labconco XPert™ sans moniteur de débit d’air.
Marque: Labconco™ 3950220
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 79.00000kg
Requires : Surface de travail et base de support, disponibles séparément
Description
Les fonctions d’amélioration du confinement garantissent que les poudres puissantes fréquemment trouvées dans les applications pharmaceutiques, chimiques sèches et d’hygiène industrielle sont maintenues à l’écart de l’opérateur.
- Aucune conduite extérieure requise
- S’adaptent aux grandes balances analytiques et aux micro-balances
- Disponibles en largeurs de 2, 3, 4, 5 et 6 pieds, avec des intérieurs profonds
- Conception à sécurité intrinsèque et à pression négative
- Conception à faible encombrement : aucun extracteur à filtre séparé n’est requis
- Cadre en aluminium revêtu de poudre sèche et collecteur d’air et baffle arrière en acier ; pas de liaison plastique-plastique
- Lampe fluorescente précâblée et interrupteurs pour ventilateur et lumière
- Châssis avant et côtés en verre de sécurité trempé de 0,64 cm (0,25 po) d’épaisseur
- Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de chargement de 50,2 cm (19 po) ; le joint à frottement contient des contaminants
- Levage externe à assistance au gaz sur les modèles 5 pi et 6 pi ; hauteur de chargement de 70,4 cm (27,7 po)
- Deux orifices utilitaires pour le passage des cordons électriques
Fonctionnement
- Ventilateur intégré avec rotor motorisé et contrôle de la vitesse à équilibrage dynamique et isolé des vibrations
- La réserve de ventilateur de 40 % permet à un technicien certifié d’ajuster la vitesse à mesure que le filtre se charge
- Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
- Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
- Filtre HEPA d’échappement, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 μm
- Filtre HEPA accessible par le haut pour la recherche de fuites de surfaces entières
- Véritable système de mise au rebut du filtre Bag-In / Bag-Out (nécessite un technicien certifié)
- Alimentation en air de dilution supérieure
- Feuille de châssis à confinement supérieur
- Écran de diffusion supérieur
- Baffle arrière pivotant et perforé en zone
- Feuilles d’air à entrée latérale
- Manomètre
- Fonctionnement silencieux : jusqu’à 48 dB
Informations sur la commande
Sans moniteurs de débit d’air intégrés
Certifications
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V)
Spécification
Époxy | |
Aluminium et acier recouverts d’époxy | |
29 in | |
73,66 cm | |
Assurer la protection de l’utilisateur en conservant les poudres, les particules et les vapeurs contenues pendant les procédures de pesée | |
22,7 in | |
94,2 cm | |
50 Hz | |
53 à 58 dBA à 100 fpm, 50 à 55 dBA à 80 fpm, 48 à 53 dBA à 60 fpm | |
230 V | |
24 in | |
60,9 cm |
Fluorescent | |
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V) | |
21,6 in | |
54,8 cm | |
37,1 in | |
9,4 in | |
23,9 cm | |
Aucune fiche | |
2 accessoires | |
175 lb | |
21,6 in | |
54,8 cm |