Learn More
Labconco™ Systèmes de répartition filtrés XPert™ sans moniteur de débit d’air
Conserve les poudres et particules contenues pendant les procédures en utilisant les systèmes de répartition filtrés Labconco XPert™ sans moniteur de débit d’air.
7690.00€
Spécification
Revêtement | Époxy |
---|---|
Type d’éclairage | Fluorescent |
Matériau | Aluminium et acier recouverts d’époxy |
Certifications/Conformité | SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V) |
À utiliser avec (application) | Assurer la protection de l’utilisateur en conservant les poudres, les particules et les vapeurs contenues pendant les procédures de pesée |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15367754
|
Labconco™
3950220 |
29 in | 24 in | Aucune fiche |
7690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les fonctions d’amélioration du confinement garantissent que les poudres puissantes fréquemment trouvées dans les applications pharmaceutiques, chimiques sèches et d’hygiène industrielle sont maintenues à l’écart de l’opérateur.
- Aucune conduite extérieure requise
- S’adaptent aux grandes balances analytiques et aux micro-balances
- Disponibles en largeurs de 2, 3, 4, 5 et 6 pieds, avec des intérieurs profonds
- Conception à sécurité intrinsèque et à pression négative
- Conception à faible encombrement : aucun extracteur à filtre séparé n’est requis
- Cadre en aluminium revêtu de poudre sèche et collecteur d’air et baffle arrière en acier ; pas de liaison plastique-plastique
- Lampe fluorescente précâblée et interrupteurs pour ventilateur et lumière
- Châssis avant et côtés en verre de sécurité trempé de 0,64 cm (0,25 po) d’épaisseur
- Le châssis incliné et à charnière ergonomique pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de chargement de 50,2 cm (19 po) ; le joint à frottement contient des contaminants
- Levage externe à assistance au gaz sur les modèles 5 pi et 6 pi ; hauteur de chargement de 70,4 cm (27,7 po)
- Deux orifices utilitaires pour le passage des cordons électriques
Fonctionnement
- Ventilateur intégré avec rotor motorisé et contrôle de la vitesse à équilibrage dynamique et isolé des vibrations
- La réserve de ventilateur de 40 % permet qu’un technicien certifié, le cas échéant, ajuste la vitesse à mesure que le filtre se charge
- Confinement des particules vérifié de façon indépendante par SafeBridge Consultants, Inc.
- Feuille d’air ergonomique avec ouvertures aérodynamiques pour flux d’air Clean-Sweep™
- Filtre HEPA d’échappement, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 μm de taille
- Filtre HEPA accessible par le haut pour la recherche de fuites de surfaces entières
- Véritable système de mise au rebut du filtre Bag-In / Bag-Out (nécessite un technicien certifié)
- Alimentation en air de dilution supérieure
- Feuille de châssis à confinement supérieur
- Écran de diffusion supérieur
- Baffle arrière pivotant perforé en zone
- Feuilles d’air à entrée latérale
- Manomètre
- Fonctionnement silencieux : jusqu’à 48 dB
Informations sur la commande
Sans moniteurs de débit d’air intégrés
Certifications
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V)
Spécification
Époxy | |
Aluminium et acier recouverts d’époxy | |
Assurer la protection de l’utilisateur en conservant les poudres, les particules et les vapeurs contenues pendant les procédures de pesée |
Fluorescent | |
SEFA 1-2002 ; ASHRAE™ 110-1995 modifié ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V) | |
2 accessoires |