Learn More
Étalon de contrôle des performances en laboratoire pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 100μg/ml |
P | 100μg/ml |
SiO&subscript_2 ; | 100μg/ml |
Al | 20μg/ml |
As | 20μg/ml |
B | 20μg/ml |
Ba | 20μg/ml |
Plus | 20μg/ml |
Ca | 20μg/ml |
Cd | 20μg/ml |
Co | 20μg/ml |
Cr | 20μg/ml |
Cu | 20μg/ml |
Fe | 20μg/ml |
Li | 20μg/ml |
Mg | 20μg/ml |
Mn | 20μg/ml |
Mo | 20μg/ml |
Na | 20μg/ml |
Ni | 20μg/ml |
Pb | 20μg/ml |
Sb | 20μg/ml |
Se | 20μg/ml |
Sn | 20μg/ml |
Sr | 20μg/ml |
Tl | 20μg/ml |
V | 20μg/ml |
Zn | 20μg/ml |
Ag | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | LPC Standard 1 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Technique | AA, ICP |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Type | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
Quantité | 125 ml |
Qualité | Environnement |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- LPC Standard 1
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de contrôle des performances en laboratoire pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu