Learn More
Lactase Antibody (3C105.1), DyLight 488, R&D Systems™
Code produit 18666669 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666669 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666669 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250509G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Lactase
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 3C105.1
Conjugué DyLight 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Normal human jejunal epithelial brush border-enriched membranes from a non-secretor and blood group O
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cellular Signaling, metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3938
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus