missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAG-3 Antibody (17B4), DyLight 594, Novus Biologicals™

Code produit 18478756 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18478756 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18478756 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP280059DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Inhibition Activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LAG-3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 17B4
Conjugué DyLight 594
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide corresponding to 30 aa in the N-terminus of human LAG-3.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3902
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.