Learn More
LAG-3 Antibody (874528), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Code produit 18621540 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621540 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621540 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB23197I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.26€
    557.55€ / 0.1mL
    Économisez 78.71€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LAG-3 Monoclonal specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LAG-3
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 874528
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3902
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus